Documenti
8.21956
Sigma-Aldrich
Benzimidazole
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzimidazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
200-081-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
P. eboll.
>360 °C/1013 hPa
Punto di fusione
170-173 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9)
HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 173 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2