Documenti
8.21926
Sigma-Aldrich
Acetyl bromide
for synthesis
Sinonimo/i:
Acetyl bromide, Acetic acid bromide, Acetoxy bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H3BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
208-061-7
Tensione di vapore
133 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
P. eboll.
76.7 °C/1013 mbar
Punto di fusione
-96 °C
Temp. transizione
flash point 177 °C
Densità
1.65 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3
FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.650 - 1.670
Identity (IR): passes test