Documenti
8.21249
Sigma-Aldrich
9-Methylanthracene
for synthesis
Sinonimo/i:
9-Methylanthracene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
212-299-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
crystals
P. eboll.
196-197 °C/16 hPa
Punto di fusione
76-79 °C
Solubilità
0.0003 mg/L
Densità
1.06 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 76 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3