Documenti
8.21180
Sigma-Aldrich
Trimethyl borate
for synthesis
Sinonimo/i:
Trimethyl borate
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3B
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
204-468-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
147.9-148 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
305 °C
Potenza
6140 mg/kg LD50, oral (Rat)
1845 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.3568
P. eboll.
67-69 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-31 °C
Temp. transizione
flash point -11 °C
Densità
0.932 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.931 - 0.933
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - (own results)
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - (own results)