Key Documents
8.21112
Sigma-Aldrich
N1-2-Thiazolylsulfanilamid
for synthesis
Sinonimo/i:
N1-2-Thiazolylsulfanilamid, Sulfathiazol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9N3O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
200-771-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
199-202 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 202 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2