Documenti fondamentali
8.21051
Sigma-Aldrich
Pyrene
for synthesis
Sinonimo/i:
Pyrene, Benzo[def]phenanthrene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
204-927-3
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Stato
powder
Potenza
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
393 °C/1013 hPa
Punto di fusione
145.3 °C
Temp. transizione
flash point 224 °C
Densità
1.209 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
650 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
c21c3c4ccc2cccc1ccc3ccc4
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 147 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
435.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
224 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Fluorene 98%
Sigma-Aldrich
128333
Fluorene