Documenti fondamentali
8.20973
Sigma-Aldrich
Phenazine
for synthesis
Sinonimo/i:
Phenazine, Dibenzopyrazine
Scegli un formato
5 G
CHF 74.00
CHF 74.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 74.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-193-9
NACRES:
NA.22
CHF 74.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
crystals
Punto di fusione
172-176 °C (External MSDS)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
n1c2c(nc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8N2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 173 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3