Documenti fondamentali
8.20969
Sigma-Aldrich
Perylene
for synthesis
Sinonimo/i:
Perylene
Scegli un formato
1 G
CHF 41.20
5 G
CHF 141.00
CHF 41.20
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 41.20
5 G
CHF 141.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
205-900-9
NACRES:
NA.22
CHF 41.20
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.001 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
Punto di fusione
273-278 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
c21c3c4c5c(c2cccc1ccc3)cccc5ccc4
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3