Documenti
8.20934
Sigma-Aldrich
Triethyl orthoacetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Triethyl orthoacetate, Orthoacetic acid triethyl ester, 1,1,1-Triethoxyethane
About This Item
Formula condensata:
CH3C(OC2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
201-112-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
3.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
455 °C
Limite di esplosione
0.9-7.0 % (v/v)
P. eboll.
142 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 39 °C
Densità
0.8888 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.892
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - Non-equilibrium method
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - Non-equilibrium method