Documenti fondamentali
8.20923
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecen-1-ol
for synthesis
Sinonimo/i:
cis-9-Octadecen-1-ol, Oleyl alcohol
Scegli un formato
100 ML
CHF 34.80
1 L
CHF 71.40
2.5 L
CHF 121.00
CHF 34.80
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 34.80
1 L
CHF 71.40
2.5 L
CHF 121.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
205-597-3
NACRES:
NA.22
CHF 34.80
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
10.64 hPa ( 195 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥80.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
330-360 °C/1013 hPa
Punto di fusione
2-12 °C
Temp. transizione
flash point 190 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.845 - 0.855
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C - closed cup