8.20832
1-Methylpyrrole
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Methylpyrrole, N-Methylpyrrole
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
400 °C
Potenza
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.4-8.5 % (v/v)
pH
10.4 (10 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
111-113 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-57 °C
Temp. transizione
flash point 16 °C
Solubilità
13 g/L
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3
OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Systematic Assessment of the Catalytic Reactivity of Frustrated Lewis Pairs in CH Bond Activation: The article explores the FLP-catalyzed CH bond activation of 1-methylpyrrole, evaluating its catalytic performance (Y Guo, et al., 2023).
- Design of a Mesoionic Janus-type Dicarbene: Research on 1-methylpyrrole with 4-bromoacetophenone for potential applications in synthetic chemistry (JN Leung, HV Huynh, 2024).
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.909 - 0.910
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C