Documenti fondamentali
8.20774
Sigma-Aldrich
Ethyl methanesulfonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid ethyl ester
Scegli un formato
5 ML
CHF 34.40
25 ML
CHF 113.00
CHF 34.40
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 34.40
25 ML
CHF 113.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
200-536-7
NACRES:
NA.22
CHF 34.40
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.27 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
213-214 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 100 °C
Densità
1.206 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(OCC)C
InChI
1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.207
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What is the concentration or molarity of liquid EMS?
    1 answer
    1. The molarity of liquid Ethyl Methanesulfonate can be calculated using its density and molecular weight. The formula is: Molarity (moles/L) = Density (g/L) ÷ Molecular Weight (g/mol) × Purity. For this calculation: 1,206 g/L ÷ 124.16 g/mol × 0.994 = 9.65 M.