Documenti
8.20738
Sigma-Aldrich
Iodine monobromide
for synthesis
Sinonimo/i:
Iodine monobromide, Bromine iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BrI
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352307
Numero indice EU:
232-159-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
P. eboll.
116 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
37-40 °C
Densità
4.41 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/BrI/c1-2
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Graphite Intercalation Compounds: Explores the thermoelectric power of graphite intercalation compounds with iodine monobromide, enhancing understanding of material properties for electronic applications (Kobayashia and Sugiharaa, 2019).
  • Liquid-Crystalline Complexes: Studies halogen-bonded liquid-crystalline complexes formed from iodine and interhalogens like iodine monobromide, which are significant for developing new materials with adjustable properties (McAllister et al., 2023).
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3