Documenti fondamentali
8.20561
Sigma-Aldrich
2-Phenylacetohydrazide
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Phenylacetohydrazide, Acetic acid 2-phenylhydrazide, 1-Acetyl-2-phenylhydrazine
Scegli un formato
50 G
CHF 107.00
CHF 107.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 107.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352127
Numero indice EU:
204-055-3
NACRES:
NA.22
CHF 107.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
131 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N(NC(=O)C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-7(11)9-10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,1H3,(H,9,11)
UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3