Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CONHNHC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352127
EC Number:
204-055-3
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
(Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s))
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98%
form
(Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s))
mp
128-131 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)NNc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-7(11)9-10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,1H3,(H,9,11)
InChI key
UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N
Application
La 1-acetil-2-fenilidrazina (AcPhHZ) che reagisce con l′ossiemoglobina per formare i radicali liberi può essere utilizzata per indurre l′anemia emolitica per gli studi sull′apparato ematopoietico.
Biochem/physiol Actions
L′1-acetil-2-fenilidrazina (AcPhHZ) è un iniziatore tumorale vascolare utilizzato nei modelli sperimentali animali.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?