Documenti
8.20560
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
Isopropyl acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3COOCH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-561-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
61 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
460 °C
Potenza
6750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.8-8 % (v/v)
P. eboll.
88-90 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-73 °C
Temp. transizione
flash point 4 °C
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Isopropyl acetate can be used as an:
  • Acyl donor in stereoselective biotransformations of chiral amines.
  • Alkylating agent for the isopropylation of phenols due to its easy chemisorption on the Bronsted acid sites to form alkyl cations and the release of acetic acid in the reaction that can stabilize the charged structure of phenol.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.871 - 0.873
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Isopropyl 2-ethoxyacetate-an efficient acylating agent for lipase-catalyzed kinetic resolution of amines in batch and continuous-flow modes
Olah M, et al.
Tetrahedron, 72, 7249-7255 (2016)
Catalytic performance of Al-MCM-48 molecular sieves for isopropylation of phenol with isopropyl acetate
Venkatachalam K, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 33, 478-486 (2012)