Documenti fondamentali
8.20394
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylethanolammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N-Diethylethanolammonium chloride, N,N-Diethyl-2-hydroxyethylammonium chloride, 2-Diethylaminoethanol hydrochloride
Scegli un formato
250 G
CHF 80.50
1 KG
CHF 261.00
CHF 80.50
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 80.50
1 KG
CHF 261.00
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NCH2CH2OH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
237-787-7
NACRES:
NA.22
CHF 80.50
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
133-136 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H3]OC(CC)(CC)C
InChI
1S/C6H16NO.ClH/c1-4-6(3,5-2)8-7;/h4-5H2,1-3,7H3;1H/q+1;/p-1
NIYUVINFVZDPMK-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2