Documenti
8.20265
Sigma-Aldrich
2-Chloroethylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Chloroethylammonium chloride, 2-Chloroethylamine hydrochloride, ß-Aminoethyl chloride hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6ClN · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.53 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
212-793-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (20 °C, 5666 g/L in H2O)
Punto di fusione
143-146 °C
Solubilità
5666 g/L
Densità bulk
750‑850 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3