Documenti fondamentali
8.20239
Sigma-Aldrich
Butylbenzene
for synthesis
Sinonimo/i:
Butylbenzene, 1-Phenylbutane
Scegli un formato
100 ML
CHF 73.40
CHF 73.40
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 73.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
203-209-7
NACRES:
NA.22
CHF 73.40
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 23 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
410 °C
Limite di esplosione
0.8-5.8 % (v/v)
P. ebollizione
183 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-88 °C
Temp. transizione
flash point 58 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59.0 °C - closed cup