Documenti
8.20095
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-hydroxybenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 5-Aminosalicylic acid
About This Item
Formula condensata:
5-(NH2)-2-(OH)C6H3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-919-1
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
280 °C
Potenza
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.0-4.1 (20 °C, 0.8 g/L in H2O)
Punto di fusione
280 °C (decomposition)
Solubilità
0.84 g/L
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
280 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2