Vai a
SML3050
Olsalazine sodium
Sinonimo/i:
5,5′-Azodisalicylic acid sodium, Olsalazine sodium, 3,3´-Azobis(6-hydroxybenzoic acid) sodium, 5,5′-azobis(salicylic acid) sodium, C.I. Mordant Yellow 5; 3,3′-dicarboxy-4,4′-dihydroxyazobenzene sodium, azodisal sodium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 66.70
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 201.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H8N2O6 · 2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 66.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].N(=N\c2cc(c(cc2)[O-])C(=O)O)/c1cc(c(cc1)[O-])C(=O)O
InChI
1S/C14H10N2O6.2Na/c17-11-3-1-7(5-9(11)13(19)20)15-16-8-2-4-12(18)10(6-8)14(21)22;;/h1-6,17-18H,(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+1/p-2/b16-15+;;
InChI key
ZJEFYLVGGFISGT-VRZXRVJBSA-L
Biochem/physiol Actions
Olsalazine is an anti-inflammatory drug used in inflammatory bowel disease and ulcerative colitis treatments. It is a pro-drug of 5-aminosalicylic acid (mesalamine) that it is converted by the bacteria in the colon to mesalamine. Olsalazine (5-aminosalicylic acid) is consider as a broad-spectrum anticancer agent. Additionally, olsalazine increases both eEF1A2 and utrophin A levels in in C2C12 myoblasts (relevant to Duchenne muscular dystrophy).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
O0146000O0146010
vibrant-m
O0146000
Olsalazine sodium
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olsalazine sodium
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)