Documenti
8.20030
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine monohydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethylenediamine monohydrate, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethanediamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H8N2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-468-6
Tensione di vapore
12 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (acidimetric)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
385 °C
Potenza
866 mg/kg LD50, oral (Rat)
560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.7-16.6 % (v/v)
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
118 °C/1013 hPa
Punto di fusione
8-10 °C
Temp. transizione
flash point 42 °C
Densità
0.963 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H8N2.H2O/c3-1-2-4;/h1-4H2;1H2
XZUAPPXGIFNDRA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.961 - 0.964
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C