Documenti
8.20022
Sigma-Aldrich
O-Ethylbenzoin
for synthesis
Sinonimo/i:
O-Ethylbenzoin, Benzoin ethyl ether, 2-Ethoxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Formula condensata:
C6H5CHO(C2H5)COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
209-366-8
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Punto di fusione
59-61 °C (External MSDS)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C16H16O2/c1-2-18-16(14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12,16H,2H2,1H3
KMNCBSZOIQAUFX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3