Documenti fondamentali
8.20016
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethanesulfonic acid
Scegli un formato
5 ML
CHF 37.20
25 ML
CHF 137.00
CHF 37.20
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 37.20
25 ML
CHF 137.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
209-843-0
NACRES:
NA.22
CHF 37.20
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
liquid
P. ebollizione
136-140 °C/3 hPa
Punto di fusione
-17 °C
Densità
1.34 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])CC
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)/p-1
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.340 - 1.345
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup