Documenti fondamentali
8.18896
Sigma-Aldrich
1-Bromotetradecane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Bromotetradecane, Myristyl bromide, Tetradecyl bromide
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)13Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
203-999-3
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
175-178 °C/27 hPa
Punto di fusione
4-6 °C
Temp. transizione
flash point 149 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.020
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup