Documenti
8.18580
Sigma-Aldrich
Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2P(C6H5)3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
223-664-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
1440 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
pH
2.2 (20 °C, 1100 g/L in H2O)
Punto di fusione
202 °C
Temp. transizione
flash point >250 °C
Solubilità
soluble >1100 g/L (decomposition)
Densità bulk
450‑500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 250 °C