8.18556
2-Cyclohexylethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Cyclohexylethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.2 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
1220 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.9-6.3 % (v/v)
Punto di fusione
-20 °C
Temp. transizione
flash point 93 °C
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.922
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup