Documenti fondamentali
W290238
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-α-Pinene
97%, FG
Sinonimo/i:
(+)-α-Pinene, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1R,5R)-2-Pinene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero FEMA:
2902
Beilstein:
2038653
Numero CE:
N° CoE:
2113
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
1.004
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +42°, neat
Temp. autoaccensione
491 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
155-156 °C (lit.)
Punto di fusione
−62 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
α-pinene and β-pinene
Organolettico
woody; camphoraceous; pine
Stringa SMILE
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Descrizione generale
(1R)-(+)- α-Pinene is a volatile monoterpene mainly found in the essential oil of aromatic plants.[1][2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
α-Pinene 98%
Sigma-Aldrich
147524
α-Pinene
(−)-α-Pinene analytical standard
Supelco
80599
(−)-α-Pinene
Myrcene stabilized, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W276200
Myrcene
α-Pinene phyproof® Reference Substance
PHL89257
α-Pinene
(+)-β-Pinene analytical standard
Supelco
80607
(+)-β-Pinene
Insecticidal properties of essential plant oils against the mosquito Culex pipiens molestus (Diptera: Culicidae).
Traboulsi AF, et al.
Pest Management Science, 58(5), 491-495 (2002)
Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils.
Dorman HJD & Deans SG
Journal of Applied Microbiology, 88(2), 308-316 (2000)