Documenti fondamentali
8.18382
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethylene glycol mono-n-hexyl ether, 2-(2-n-Hexyloxyethoxy)ethanol
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2)2O(CH2)2O(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-988-3
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
210 °C
Potenza
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
1395 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.1-6.3 % (v/v)
pH
5-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
260 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-41--39 °C
Temp. transizione
flash point 123 °C
Densità
0.93 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H22O3/c1-2-3-4-5-7-12-9-10-13-8-6-11/h11H,2-10H2,1H3
GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
253.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
123 °C