Documenti fondamentali
8.18369
Sigma-Aldrich
Semicarbazide hydrochloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Semicarbazide hydrochloride
Scegli un formato
100 G
CHF 52.30
500 G
CHF 212.00
CHF 52.30
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 52.30
500 G
CHF 212.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH5N3O · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.07 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
209-247-0
NACRES:
NA.22
CHF 52.30
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
123 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
175-177 °C (decomposition)
Densità bulk
740 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Cl-].N(N)C(=O)N.[H+]
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Bone
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3