Documenti
8.16125
Sigma-Aldrich
Benzyl butyrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzyl butyrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-105-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
11.97 hPa ( 109 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
2330 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
235-242 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 107 °C
Densità
1.01 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.005 - 1.010
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup