Documenti fondamentali
8.16102
Sigma-Aldrich
Octyl gallate
for synthesis
Sinonimo/i:
Octyl gallate, Gallic acid octyl ester, Octyl gallate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
213-853-0
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Potenza
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
100-101 °C
InChI
1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 102 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1