Documenti fondamentali
8.16017
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Tryptophan
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(-)-Tryptophan, Trp
Scegli un formato
25 G
CHF 47.00
100 G
CHF 149.00
CHF 47.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 47.00
100 G
CHF 149.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-795-6
NACRES:
NA.22
CHF 47.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
290 °C (decomposition)
Solubilità
10 g/L
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -32.5 - -30.5 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1