Documenti fondamentali
8.14500
Sigma-Aldrich
Isoamyl benzoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Isoamyl benzoate, Benzoic acid isoamyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
202-334-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
6330 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
260 °C
Temp. transizione
flash point 89 °C
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CCC(C)C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
MLLAPOCBLWUFAP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.988 - 0.990
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2