Documenti
8.14495
Sigma-Aldrich
3-Amino-1H-1,2,4-triazole
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Amino-1H-1,2,4-triazole, Amitrol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H4N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
200-521-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
>225 °C
Potenza
1100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.4-7.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
149-152 °C
Solubilità
280 g/L
Densità
1.138 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
650 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 151 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2