Documenti
8.14160
Sigma-Aldrich
2,5-Piperazinedione
for synthesis
Sinonimo/i:
2,5-Piperazinedione, Glycinanhydride, 2,5-Diketopiperazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
203-411-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Solubilità
142 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3