Documenti
8.14141
Sigma-Aldrich
Butyltriphenylphosphonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Butyltriphenylphosphonium chloride, Triphenylbutylphosphonium chloride
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3P+C4H9Cl-
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
236-443-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
320 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
223-226 °C
Temp. transizione
flash point >270 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C22H24P.ClH/c1-2-3-19-23(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-18H,2-3,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
MFIUDWFSVDFDDY-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 96.5 %
Melting range (lower value): ≥ 223 °C
Melting range (upper value): ≤ 226 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
518.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 270 °C