Documenti fondamentali
8.14082
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, L-Valinol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH3)CHCH(NH2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
217-975-5
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
Stato
crystals
P. ebollizione
91-92 °C/13 hPa
Punto di fusione
31-32 °C
Temp. transizione
flash point 78 °C
Densità
0.93 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3
NWYYWIJOWOLJNR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup