8.10953
Kryptofix® 22
for synthesis
Sinonimo/i:
Kryptofix® 22, 1,7,10,16-Tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane
Stato
powder
Potenza
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
112-115 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+H2]1CCOCCOCC[N+H2]CCOCCOCC1
InChI
1S/C12H26N2O4/c1-5-15-9-10-17-7-3-14-4-8-18-12-11-16-6-2-13-1/h13-14H,1-12H2/p+2
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Applicazioni
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 112 - 115
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2