Documenti fondamentali
8.10646
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 221
for synthesis
Sinonimo/i:
Kryptofix® 221, 4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
Scegli un formato
250 μL
CHF 132.00
1 ML
CHF 234.00
50 G
CHF 8’940.00
CHF 132.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 μL
CHF 132.00
1 ML
CHF 234.00
50 G
CHF 8’940.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H32N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
250-592-1
NACRES:
NA.22
CHF 132.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21CCOCCN(CCOCCOCC2)CCOCCOCC1
InChI
1S/C16H32N2O5/c1-7-19-8-2-18-5-11-22-15-13-20-9-3-17(1)4-10-21-14-16-23-12-6-18/h1-16H2
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Kryptofix® 221 for synthesis. CAS 31364-42-8, molar mass 332.43 g/mol.
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.114
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5
Note legali
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup