Documenti fondamentali
8.07063
Sigma-Aldrich
Propionyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Propionyl chloride, Propionic acid chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-170-0
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
106 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
270 °C
Potenza
823 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
3.6-11.9 % (v/v)
P. ebollizione
80 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-94 °C
Temp. transizione
flash point 6.5 °C
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(=O)CC
InChI
1S/C3H5ClO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Propionyl Chloride in Anticancer Research: Propionyl chloride is used in the synthesis of novel quinazolinone acetamides evaluated for their anticancer properties (Hakim et al., 2022).
  • Propionyl Chloride in Antibacterial Agents: Used in the synthesis of nonphenolic diarylheptanoids to study their antibacterial activities (Demir et al., 2020).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.057 - 1.059
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup