Documenti
8.07059
Sigma-Aldrich
Diethyl oxalate
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethyl oxalate, Oxalic acid diethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
202-464-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.27 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
410 °C
Potenza
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.42-2.67 % (v/v)
P. eboll.
182-186 °C
Punto di fusione
-41 °C
Temp. transizione
flash point 75 °C
Densità
1.08 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.076 - 1.079
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup