Documenti
8.05805
Sigma-Aldrich
Quinaldine
for synthesis
Sinonimo/i:
Quinaldine, 2-Methylquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-085-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
1230 mg/kg LD50, oral (Rat)
1870 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.9 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
P. eboll.
246.9 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-2 °C
Temp. transizione
flash point 79 °C
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.059 - 1.061
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup