Documenti fondamentali
W333603
Sigma-Aldrich
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine
99%, FG
Sinonimo/i:
hazelnut pyrazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero FEMA:
3336
Numero CE:
N° CoE:
11303
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.056
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
Densità
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
hazelnut; meaty; vegetable
Stringa SMILE
CCc1ncc(C)nc1CC
InChI
1S/C9H14N2/c1-4-8-9(5-2)11-7(3)6-10-8/h6H,4-5H2,1-3H3
PSINWXIDJYEXLO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)