Documenti fondamentali
8.03227
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Dichlorobutane, Tetramethylene chloride
Scegli un formato
250 ML
CHF 45.40
1 L
CHF 123.00
CHF 45.40
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 45.40
1 L
CHF 123.00
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
203-778-1
NACRES:
NA.22
CHF 45.40
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
220 °C
Potenza
3420 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.8-8.9 % (v/v)
pH
7.3 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
155 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-38 °C
Temp. transizione
flash point 53 °C
Densità
1.14 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.140
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup