Documenti fondamentali
8.04537
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Formula condensata:
3-(OH)C6H4COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-726-5
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
pH
3 ( in H2O, Aqueous solution)
Punto di fusione
199-202 °C
Temp. transizione
flash point 220 °C
Densità bulk
500 kg/m3
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 202 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3