Documenti
8.03257
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
About This Item
Formula condensata:
C6H5N(CH2CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-368-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
380 °C (DIN 51794)
Potenza
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8.2 (50 °C, 3 g/L in H2O)
Punto di fusione
54-59 °C
Temp. transizione
flash point 200 °C
Solubilità
3 g/L
Densità
1.1 g/cm3 at 60 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H15NO2/c12-8-6-11(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2