Documenti fondamentali
8.03206
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylbenzylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA
Scegli un formato
250 ML
CHF 36.90
1 L
CHF 128.00
CHF 36.90
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 36.90
1 L
CHF 128.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-149-1
NACRES:
NA.22
CHF 36.90
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
2.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
410 °C
Potenza
290 mg/kg LD50, oral (Rat)
695 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
0.9-6.3 % (v/v)
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O, saturated solution)
P. ebollizione
180-183 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-75 °C
Temp. transizione
flash point 55 °C
Solubilità
8 g/L
Densità
0.90 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.898 - 0.901
Water (K. F.): ≤ 0.5 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup