Documenti fondamentali
8.03184
Sigma-Aldrich
Vinyl acetate
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
Vinyl acetate, Acetic acid vinyl ester
Scegli un formato
10 ML
CHF 19.10
100 ML
CHF 24.10
1 L
CHF 61.80
CHF 19.10
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
CHF 19.10
100 ML
CHF 24.10
1 L
CHF 61.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-545-4
NACRES:
NA.22
CHF 19.10
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
120 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
385 °C
Potenza
2900 mg/kg LD50, oral (Rat)
2335 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.6-13.4 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
P. ebollizione
71-73 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-93 °C
Temp. transizione
flash point -8 °C
Solubilità
20 g/L
Densità
0.93 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Characterization of low-density polyethylene and LDPE-based/ethylene-vinyl acetate with medium content of vinyl acetate: This study characterizes the effects of vinyl acetate content on the properties of low-density polyethylene and EVA composites, highlighting the impact on material performance (Pham, 2021).
  • The thermo-mechanical degradation of ethylene vinyl acetate used as a solar panel adhesive and encapsulant: This research investigates the degradation mechanisms of ethylene vinyl acetate when used in solar panel applications, providing insights into its durability and performance under environmental stress (Badiee et al., 2016).
  • Recent development of ethylene–vinyl acetate modified asphalt: This article explores the use of ethylene-vinyl acetate in modifying asphalt binders, focusing on the improvements in road material technologies due to changes in vinyl acetate content (He et al., 2023).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.931 - 0.933
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
17.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-8 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6