Documenti fondamentali
8.03120
Sigma-Aldrich
1,4-Dinitrobenzene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Dinitrobenzene
Scegli un formato
10 G
CHF 80.30
CHF 80.30
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 80.30
About This Item
Formula condensata:
1,4-(NO2)2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
Numero indice EU:
202-833-7
NACRES:
NA.22
CHF 80.30
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (HPLC)
P. ebollizione
299 °C/1013 hPa
Punto di fusione
174 °C
Temp. transizione
flash point 150 °C
Solubilità
0.069 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H
FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup